Learn More
Cole-Parmer™ Hubtron™ Advance Fluoroelastomer Tubing
Ideal for corrosive chemical transfer, electronic applications, ink and general printing applications, and automotive applications
Marca:  Cole-Parmer™ 95226-02
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11795298
  • 550.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Transparent, very low gas permeability, highly chemical compatible.
  • Inner fluoroplastic liner, outer fluoroelastomer cover.
  • Smooth inner lining.
  • Excellent alcohol, ester, acid and alkali resistance.
  • Autoclavable.
Especificaciones
Especificaciones
Resin: FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;European Pharmacopoeia;NSF-61;NSF-51;3A;ADCF;USP
Autoclavable
PTFE
25 ft.
1.6 mm
14°F
Transparent
3.0 mm
6.4 mm
7.6 m
120°C
-10°C