Learn More
Abnova™ HSPE1 (Human) Recombinant Protein
Human HSPE1 full-length ORF ( AAH23518, 1 a.a. - 102 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00003336-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16106471
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAGQAFRKFLPLFDRVLVERSAAETVTKGGIMLPEKSQGKVLQATVVAVGSGSKGKGGEIQPVSVKVGDKVLLPEYGGTKVVLDDKDYFLFRDGDILGKYVD
Especificaciones
Especificaciones
AAH23518
heat shock 10kDa protein 1 (chaperonin 10)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HSPE1
GST
3336
Wheat germ expression system
25 μg
CPN10, GROES, HSP10
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer