Learn More
Velp Scientifica™ Agitador/placa calefactora de cerámica
Garantiza una excelente resistencia a productos químicos y arañazos y resulta muy fácil de limpiar. La placa calefactora de agitación magnética VELP Scientifica™ HSC es la primera fabricada por completo con tecnopolímero, ideal para la máxima resistencia a ácidos, bases y disolventes.
Marca:  Velp Scientifica™ F20500101
Detalles adicionales : Peso : 4.10000kg
Código de producto. 13427636
  • 446.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Rugged Design
  • Ceramic heating plate resists acids, bases and solvents
  • Technopolymer casing resists chemicals, scratches and surface abrasions
  • Maximum temperature 400 °C
  • Accepts up to 15 liter flasks
  • Electronic speed regulation up to 1300rpm
Practical Operation
  • White ceramic plate ideal for color change observation
  • Metal vessels can be used on the ceramic plate
  • Low profile design for a heated model
Operator & Instrument Safety
  • Control panel is separated from the heating plate
  • IP 42 protection with die-cast body
  • Protection from liquid spills with run-off groove
Ergonomic Design
  • Inclined control panel for easy access and visibility
  • High power PCM-type driving magnet
Especificación
Especificación
15 l
Room to 400°C
Cerámica
50/60 Hz
94 mm
203 mm
CEI EN 60529, IP42
High-power driving magnet type “PCM” operated by a mono-phase motor for continuous operation
180 mm
203 An x 94 mm Al
Analógico
HSC
Placa calefactora con agitación
Hasta 1300 rpm
180 x 180 mm
230 V
800W
344 mm
3.3 kg
Protección IP 42 con cuerpo fundido, protección contra derrames de líquidos con creación de surcos
180 mm
Up to 15 L
230V/50-60Hz, 800w
Estructura de polímero técnico, placa de cerámica
Placa calefactora de cerámica resistente a ácidos, bases y disolventes, carcasa de polímero Techno resiste a productos químicos, rasguños y abrasiones superficiales
Videos