Learn More
Horst™ Cable calefactor modelo HS
Código de producto. p-8005784
Click to view available options
Modelo:
HMSG
HS
Longitud del cable de alimentación (métrico):
0,6m
1 m
4 m
5 m
6 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10789442
Marca: Horst™ 36004
Solo quedan null
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 500 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 500 mm
Modelo HMSG
Longitud del cable de alimentación (métrico) 1 m
Tipo de producto Alfombrillas calefactoras