Learn More
IKA™ HS 260 Basic
Compact, flat reciprocal shaker with ideal swivel motion, for a maximum shaking weight of 7.5 kg.
Marca:  IKA™ 0003066602
Detalles adicionales : Peso : 8.16000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16208121
  • 2527.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
31-03-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Electronic adjustment of speed and timer
  • LED display for speed and time adjustment
  • Wide range of attachment combinations makes it possible to use almost all shapes and sizes of vessels
Especificaciones
Especificaciones
0 to 300 rpm
5 to 50°C
50/60 Hz
420 x 360 x 100 mm
UK Plug
100 to 120 V, 220 to 240 V
5 to 50 min
LED line
Reciprocating