Learn More
Memmert™ Cámara climática HPP
Incluye alarma en caso de que la temperatura suba o baje en exceso. La cámara climática Memmert™ HPP cuenta con una puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos.
9600.00€ - 16265.00€
Especificación
Tipos de alarma acústicas y visuales
Certificaciones/conformidad CE
Material (interno) Acero inoxidable
Tipo de enchufe Tipo alemán
Pantalla Pantalla doble
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
13414766 Ver productos accesorios Memmert™
HPP260
260 l 10125.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
13447529 Ver productos accesorios Memmert™
HPP750
750 l 16265.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
13485476 Ver productos accesorios Memmert
HPP110
108L 9600.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Controlador PID con microprocesador digital multifuncional adaptativo con 2 pantallas TFT de alta definición a color
  • 2 sensores Pt100 clase A en circuito de 4 cables, que supervisan mutuamente el funcionamiento y asumen el control del rendimiento en el mismo valor de temperatura
  • Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
  • Humidificación y deshumidificación activas y ajustables de 10 a 90 % de humedad relativa con visualización digital de la humedad relativa: la resolución de la pantalla es del 0.1 %, con exactitud del ajuste del 0.5 %
  • Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo de 1 minuto a 99 días
  • Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (bloqueo de puerta por compresión)
  • Puerta interior de vidrio
  • Carcasa posterior de acero chapado en zinc
  • Intervalo de temperatura: de 0 °C a + 70 °C sin luz; de + 15 °C a + 40 °C con luz
  • Ajustes de idioma en alemán/inglés/español/francés
  • Tres valores de temperatura de selección libre, calibración de 2 puntos para humedad: 20 y 90 % de humedad relativa
  • Alarma en caso de exceso o escasez de temperatura, la función de calefacción se apaga en caso de una temperatura demasiado caliente y la función de refrigeración se apaga en caso de una temperatura insuficiente
  • Diagnóstico de avería integral para el control de temperatura y humedad
Especificación
Especificación
acústicas y visuales
Acero inoxidable
Pantalla doble
1 %
0.1 °C
CE
Tipo alemán
50/60 Hz
20 y 90 %