Learn More
Memmert Cámara climática HPP, 108 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C; humedad relativa (HR): del 10 al 90 %; luz: Módulo de luz opcional
Marca: Memmert HPP110
Detalles adicionales : Peso : 102.00000kg
Descripción
- Controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
- 2 sensores Pt 100 clase A en circuito de 4 cables, monitorizando mutuamente y asume el rendimiento con el mismo valor de temperatura
- Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
- Humidificación activa y deshumidificación ajustable desde 10 a 90 % de rh con visualización digital de humedad relativa - Resolución de pantalla 0,1 %, precisión de ajuste 0,5 %
- Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
- Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
- Puertas interiores de vidrio
- Carcasa posterior de acero chapado en zinc
- Escala de temperatura: de 0°C a + 70 °C sin luz; + 15 °C a + 40 °C con luz
- Configuración de idioma alemán/inglés/español/francés
- Tres valores de temperatura libremente seleccionables, calibración de 2 puntos para la humedad: 20 y 90 % de rh
- Alarma en caso de exceso de temperatura o de temperatura insuficiente, la función de calefacción se desactiva en caso de exceso de temperatura, la función de refrigeración en caso de temperatura insuficiente
- Diagnóstico integral de fallos para el control de temperatura y humedad
Especificaciones
Acústicas y visuales | |
Controlador PID con microprocesador digital multifuncional | |
Acero inoxidable | |
Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc | |
Del 10 al 90 % | |
Cámara climática | |
Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión) | |
1 % | |
Certificado de calibración de obras para 10 °C y 37 °C, 60 % de HR a 30 °C; pantalla multilingüe (alemán/inglés/español/francés) | |
Monitor de exceso de temperatura y temperatura insuficiente TWW, clase de protección 3,3 o limitador de temperatura ajustable TWB, clase 2 de protección, seleccionable en la pantalla | |
3 años | |
745 mm | |
864 mm | |
674 mm | |
105 kg | |
115/230 V, de 50 a 60 Hz, 650 W | |
650 W |
CE | |
108 l | |
Módulo de luz opcional | |
Tipo alemán | |
De 0 °C a 70 °C | |
Twin Display | |
Perfecto para pruebas de estabilidad, almacenamiento en entornos controlados y acondicionamiento | |
20 y 90 % | |
0,1 °C | |
0,1 °C | |
400 x 560 x 480 mm | |
560 mm | |
480 mm | |
400 mm | |
80 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |