Learn More
Memmert™ Cámara climática HPP, 750 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C; humedad relativa (HR): del 20 al 90 %; luz: Módulo de luz opcional
Marca: Memmert™ HPP750
Detalles adicionales : Peso : 208.00000kg
Descripción
- 2 sensores Pt 100 clase A en circuito de 4 cables, monitorizando mutuamente y asume el rendimiento con el mismo valor de temperatura
- TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
- Programas de almacenado en caso de fallo de alimentación
- Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
- humidificación por generador de vapor caliente
- Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
- Deshumidificación por trampa de frío utilizando la tecnología Peltier
Especificaciones
Acústicas y visuales | |
Controlador de procesos PID con microprocesador multifuncional | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
Del 20 al 90 % | |
Cámara climática | |
Química Analítica, fabricación, microbiología, investigación química, control de temperatura, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y minería | |
1 % | |
0,1 °C | |
1950 mm | |
1200 mm | |
284 kg | |
230 V, 50/60 Hz | |
1,2 W |
CE | |
750 l | |
Módulo de luz opcional | |
Tipo alemán | |
De 0 °C a 70 °C | |
Twin Display | |
Acero inoxidable | |
20 y 90 % | |
2 Pt100 clase A en circuito de 4 cables | |
1726 mm | |
600 mm | |
234 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |