Learn More
Macherey-Nagel™ HPLC Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 720989.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12432690
  • 405.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
10%
4.6 mm
125 mm
2 to 8
50 Å
HPLC Column
Yes
5 µm
SB
HPLC Column