missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies HPI-1 (Hydrate)
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Beschreibung
- HPI-1 is a Hedgehog (HH) pathway inhibitor that suppresses signaling through Sonic HH (IC50 = 1.5 μM) without significantly affecting WNT signaling (IC50 ≥ 30 μM) (Hyman et al.) HPI-1 suppresses HH activation induced by loss of Suppressor of Fused or by Gli overexpression, suggesting action at posttranslational modification of GLI protein or at the interaction of GLI with a co-factor (Hyman et al.)
- Demonstrates the importance of Hedgehog pathway by inhibiting proliferation mediated by the oncogenic Smoothened (SMO) mutant, SMOM2 in cultured cerebellar granule neuron precursor cells (Hyman et al.)
- Reduces growth of MDA-MB-231 breast cancer cells (Kwon et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| Sinónimo | Hedgehog pathway inhibitor 1; 1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-(3-hydroxyphenyl)-7-(2-methoxyphenyl)-2-methyl-5-oxo-3-quinolinecarboxylic acid-2-methoxyethyl ester |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C27H29NO6 · XH2O |
| Pureza | >95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur