missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies HPI-1 (Hydrate)
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Descripción
- HPI-1 is a Hedgehog (HH) pathway inhibitor that suppresses signaling through Sonic HH (IC50 = 1.5 μM) without significantly affecting WNT signaling (IC50 ≥ 30 μM) (Hyman et al.) HPI-1 suppresses HH activation induced by loss of Suppressor of Fused or by Gli overexpression, suggesting action at posttranslational modification of GLI protein or at the interaction of GLI with a co-factor (Hyman et al.)
- Demonstrates the importance of Hedgehog pathway by inhibiting proliferation mediated by the oncogenic Smoothened (SMO) mutant, SMOM2 in cultured cerebellar granule neuron precursor cells (Hyman et al.)
- Reduces growth of MDA-MB-231 breast cancer cells (Kwon et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| Sinónimo | Hedgehog pathway inhibitor 1; 1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-(3-hydroxyphenyl)-7-(2-methoxyphenyl)-2-methyl-5-oxo-3-quinolinecarboxylic acid-2-methoxyethyl ester |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C27H29NO6 · XH2O |
| Pureza | >95% |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido