Learn More
IDEXX Water HPC for Quanti-Tray
IDEXX Water HPC for Quanti-Tray is an accurate test for determining heterotrophic plate counts in a 100ml sample.
Marca:  IDEXX Water 98-27389-00
Detalles adicionales : Peso : 0.08600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15941190
  • en la oferta / 20 tests
Fecha estimada de envío: 16-12-2022
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Recuento de placas heterotróficas facilitado para las plantas de embotellado y fabricación y para las pruebas in situ
  • Cuantifica organismos heterotróficos en un formato de 100 ml
  • Sin esterilización en autoclave, filtrado o agar
  • Sin recuento ni interpretación de colonias
  • Práctico tamaño de muestra de 100 ml; prueba el agua de origen, el agua de los vehículos de transporte, el agua de la línea de fabricación y los productos acabados
  • El procedimiento es sencillo y no requiere una formación especial
  • Comparte el mismo sistema Quanti-Tray que las pruebas Colilert, Enterolert y Pseudalert para una máxima eficacia
  • Resultados válidos en 44–72 horas
Especificaciones
Especificaciones
Rosa
20/paquete
Almacenar entre 2 y 30 °C, lejos de la luz
44 h
Quanti-Tray
100 mL
Cuantificación
Recuento de placas heterotróficas