Learn More
IDEXX Water HPC for Quanti-Tray
IDEXX Water HPC for Quanti-Tray is an accurate test for determining heterotrophic plate counts in a 100ml sample.
en la oferta
Especificaciones
Color Rosa
Para utilizar con (equipo) Quanti-Tray
Tamaño de muestra 100 mL
Requisitos de almacenamiento Almacenar entre 2 y 30 °C, lejos de la luz
Método de prueba Cuantificación
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Heterotrophic plate count made easy for bottling and manufacturing plants and on-premise testing
  • Quantifies heterotrophic organisms in a 100 mL format
  • No autoclaving, filtering, or agar
  • No colony counting or interpretation
  • Convenient 100-mL sample size—test source water, transport vehicle water, manufacturing line water, and finished products
  • Simple procedure needs no special training
  • Shares the same Quanti-Tray system as Colilert, Enterolert, and Pseudalert tests for maximum efficiency
  • Results valid at 44–72 hours
Especificaciones
Especificaciones
Rosa
100 mL
Cuantificación
Recuento de placas heterotróficas
Quanti-Tray
Almacenar entre 2 y 30 °C, lejos de la luz
44 h