Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Rollos de papel higiénico HOSTESS™ pequeños
Se disuelve en agua fría para que no atore los desagües. Los rollos de papel higiénico Kimberly-Clark™ HOSTESS™ pequeños están fabricados con materiales 100 % reciclados y son completamente biodegradables.
57.05€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con certificación ISO 9001 e ISO 14001 y ecoetiqueta europea |
---|---|
Color | Blanco |
Dimensiones (L x An) | 11,5 x 9,4 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para lavabos pequeños, de oficina y de hotel, sobre todo donde se buscan soluciones económicas |
Código de producto | Marca | Tela | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tela | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12754246
|
Kimberly-Clark Professional™
8653 |
2 capas | 18 x 2 rollos x 320 hojas |
57.05€
36 rollos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Papel higiénico blanco perforado.
- Se suministra en paquetes de 36.
- 100 % recicladas
- Totalmente biodegradable, lo que reduce el riesgo de bloqueo de los inodoros.
- Certificación ISO 9001 e ISO 14001 y etiqueta ecológica de la UE.
Especificaciones
Con certificación ISO 9001 e ISO 14001 y ecoetiqueta europea | |
Blanco | |
11,5 x 9,4 cm | |
Ideal para lavabos pequeños, de oficina y de hotel, sobre todo donde se buscan soluciones económicas |