Learn More
Nickel Electro™ Manguera con aislante Push Fit and Block de 2 m
La manguera con aislante Push Fit and Lock Nickel Electro™ es un tubo flexible de poliuretano para conectarlo a puertos de entrada y salida de baños de circulación de agua Clifton™.
Marca:  Nickel Electro™ HS-2
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 12759735
  • 45.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ajuste a presión
  • Aislamiento de bloqueo
  • Los tubos
  • Para usar con baños de agua
Especificaciones
Especificaciones
4 mm
6 mm
Baños de agua
de 130 °C
Poliuretano
2 m
Los tubos