Learn More
Kartell™ Desconector de tubos, polietileno, diámetro de 4-5-6 mm
Los desconectores de polietileno proporcionan una alternativa rápida, flexible y segura a los adaptadores caros. Los acoplamientos de manguera cónicos Kartell™ unen firmemente las mangueras de vidrio, caucho o plástico.
Marca:  Kartell™ 7043400
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Código de producto. 12549746
  • 13.40€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Útil para unir mangueras de vidrio, caucho o plástico
  • El conector encaja firmemente
  • Sustituyen a los adaptadores más caros