Learn More
Honeywell™ Zapatos Txl Pionner S3
Marca:  Honeywell™ 6244411-47
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12685803
  • 115.00€ / cada uno
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, certificado por SRC
Textiles
47
Poliuretano de doble densidad
Hidrocarburos, suela resistente al calor hasta 120 °C, excelente resistencia a la abrasión
Zapatos
Para uso por profesionales en la industria, espacios verdes, logística
Cuero
Plantilla completa, ergonómica, extraíble e intercambiable, entresuela de materiales compuestos resistente a perforaciones FLEXIUM™
Freelium no metálico