Learn More
Honeywell™ Zapatos Txl Pionner S3
Marca:  Honeywell™ 6244411-44
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11857040
  • 115.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
Certificado EN ISO 20345:2011, SRC
Textiles
44
Poliuretano de doble densidad
Hidrocarburos, suela resistente al calor hasta 120 °C, excelente resistencia a la abrasión
Zapatos
Para uso por profesionales en la industria, espacios verdes, logística
Cuero
Plantilla completa, ergonómica, extraíble e intercambiable, entresuela de materiales compuestos resistente a perforaciones FLEXIUM™
Freelium no metálico