Learn More
Gafas de seguridad Honeywell™ Protégé™
Marca: Sperian Protection 1015364
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Especificaciones
Antiarañazos | |
Clear | |
Uso general y protección contra impactos (45 m/seg), apto para aplicaciones como suministros, fabricación pesada y ligera, biotecnología, barcos, construcción y fabricación automovilística. | |
Paquete de 1 | |
Plástico |
EN 166 y EN 170 1F 3-1.2 | |
Gafas de protección ocular y facial | |
Negro metalizado | |
Policarbonato |