Learn More
Honeywell™ Zapatos de seguridad Honeywell™ Mont-Blanc S3
Marca:  Honeywell™ 6233215-45/7
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11881771
  • 81.32€ / cada uno
Fecha estimada de envío
06-05-2021
Especificaciones
Impact, splash, slip-resistant
Directiva Europea 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008
For food services, pharmaceutical and medical use
45
Double density Polyurethane
Metallic
Zapatos de seguridad
Blanco
Cuero
Anti-puncture Steel midsole, white color, made up of double density Polyurethane
Slip-on safety