Learn More
Honeywell™ Mont-Blanc S3 Safety Shoes
Marca:  Honeywell Safety Products 6233215-41/7
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12601293
  • 78.22€ / cada uno
Fecha estimada de envío
05-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
European Directive 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008
For food services, pharmaceutical and medical use
To impact, splash, slip resistance
Anti-puncture Steel midsole, white color, made up of double density Polyurethane
Slip-on safety
Safety Shoes
White
Leather
41
Double density Polyurethane
Metallic