Learn More
Honeywell™ Mont-Blanc S3 Safety Shoes
Marca:  Honeywell Safety Products 6233215-44/7
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12631293
  • 79.81€ / cada uno
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Impact, splash, slip-resistant
White
Leather
Anti-puncture Steel midsole, white color, made up of double density Polyurethane
Slip-on safety
Safety Shoes
European Directive 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008
For food services, pharmaceutical and medical use
44
Double density Polyurethane
Metallic