Learn More
Anhídrido homoftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778757
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
703-59-3
C9H6O3
162.14
MFCD00006894
AKHSBAVQPIRVAG-UHFFFAOYSA-N
homophthalic anhydride, 1,3-isochromandione, isochroman-1,3-dione, 1h-2-benzopyran-1,3 4h-dione, homophthalic acid anhydride, 4h-2-benzopyran-1,3-dione, 1h-isochromene-1,3 4h-dione, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-1,3-dione, 4h-benzo c pyran-1,3-dione, homophthalic anhydride 2-carboxyphenylacetic anhydride
12801
4H-isocromeno-1,3-diona
C1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
703-59-3
C9H6O3
162.14
MFCD00006894
AKHSBAVQPIRVAG-UHFFFAOYSA-N
homophthalic anhydride, 1,3-isochromandione, isochroman-1,3-dione, 1h-2-benzopyran-1,3 4h-dione, homophthalic acid anhydride, 4h-2-benzopyran-1,3-dione, 1h-isochromene-1,3 4h-dione, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-1,3-dione, 4h-benzo c pyran-1,3-dione, homophthalic anhydride 2-carboxyphenylacetic anhydride
12801
4H-isocromeno-1,3-diona
C1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Homophthalic anhydride
Punto de fusión 140.0°C to 144.0°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 17, 489
Fieser 11,254
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Homophthalic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.