Learn More
Clorhidrato de homomorfolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Homomorpholine Hydrochloride is a useful synthetic intermediate. It is used to prepare homomorpholine oxazolidinone with antibacterial activities. It is also used to synthesize A2A adenosine receptor antagonists for the treatment of Parkinson's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantener lejos de agentes oxidantes y el agua/humedad. Almacenar un una atmósfera inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantener lejos de agentes oxidantes y el agua/humedad. Almacenar un una atmósfera inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Homomorpholine hydrochloride |
Punto de fusión | 158°C to 164°C |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.61 |
Porcentaje de pureza | 98% |