Learn More
Alfa Aesar™ Holmium, plasma standard solution, Specpure™, Ho 10,000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 035762.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11495060
  • 246.00€ / 500 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD00011049
Especificaciones
Holmium plasma standard solution
MFCD00011049
Ho2O3 in 5% HNO3
Specpure™
Ho 10000μg/mL
UN3264
Liquid
500mL