Learn More
Alfa Aesar™ Holmium foil, 0.3mm (0.01 in.) thick, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 010210.FI
Detalles adicionales : CAS : 7440-60-0 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 50 x 50mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315759
  • 565.00€ / cada uno
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under argon
Especificaciones
7440-60-0
164.93
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
23988
holmium
Ho
MFCD00011049
atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
CHEBI:49648
[Ho]
Especificaciones
Holmium foil
50 x 50mm
7440-60-0
Mylar under Argon
Ho
atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
[Ho]
164.93
CHEBI:49648
99.9%
≈1.65g/25x25mm
0.3mm (0.01 in.) thick
Odorless
(REO)
MFCD00011049
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
holmium
23988
Foil