Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón hexagonal hueco, plano, esmerilado por abrasión mediante diamante
Tapón de vidrio hueco para cerrar.
Marca: DWK Life Sciences 286130907
Detalles adicionales : Peso : 0.97000kg
Descripción
Los tapones huecos hexagonales DURAN™ se utilizan para sellar equipos de laboratorio como matraces volumétricos, probetas mezcladoras, matraces de juntas esmeriladas, etc., los tapones huecos hexagonales DURAN™ están disponibles en 2 versiones estándar - puntas - planas - tamaños análogos a las juntas esmeriladas cónicas DURAN™. Calidad de corte: DG = Base de diamante
- Plano
- Base de diamante
- tapón de vidrio hueco
Especificaciones
Cierre de recipientes con juntas esmeriladas estándar | |
10/paq. | |
Sí |
NS 45/40 | |
Boro 3.3 |