Learn More
Duran™ Tapones huecos
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los tapones huecos DURAN™ se utilizan para el sellado de instrumental y recipientes de vidrio, como matraces de unión esmerilada o matraces de laboratorio.
Marca:  Duran™ 286130307
Detalles adicionales : Peso : 0.58000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921531
  • 60.85€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
05-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Hollow stopper
10/Pk.
34/35
Glass
Videos