Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón hexagonal hueco, con punta, esmerilado por abrasión mediante diamante
Tapón de vidrio hueco con punta de goteo para cerrar.
Marca:  DWK Life Sciences 286117904
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921521
  • 86.75€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones huecos hexagonales DURAN™ se utilizan para sellar equipos de laboratorio como matraces volumétricos, probetas mezcladoras, matraces de juntas esmeriladas, etc., los tapones huecos hexagonales DURAN™ están disponibles en 2 versiones estándar - puntas - planas - tamaños análogos a las juntas esmeriladas cónicas DURAN™. Calidad de corte: DG = Base de diamante
  • Puntiagudo
  • Base de diamante
  • Con una jeringa de goteo, por ejemplo, se puede recoger un condensado y el medio de reacción recirculado.
  • tapón de vidrio hueco
Especificaciones
Especificaciones
Cierre de recipientes con juntas esmeriladas estándar
10/paq.
NS 34/35
Boro 3.3