missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hoefer™ Unidad de gel submarina de alto rendimiento SUBHT

Ideal for high throughput screening applications like single strand polymorphism (SSP) analysis following PCR

Marca:  Hoefer™ SUBHT-GS

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12685816

  • 62.00€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Aggiungi al carrello

Includes:
  • Buffer chamber assembly
  • Safety lid, high-voltage leads
  • Fluorescent Labeled Running Tray with Casting Gates
  • Four 1mm thick 30-well combs
  • Colored Loading Strips
  • Two Buffer Recirculation Ports

Descrizione

Descrizione

  • Carga rápida y sin errores: cargue una placa completa de 96 pocillos mediante el uso de una micropipeta multicanal
  • Análisis simplificado: Etiquetas fluorescentes para cada muestra impresas en una bandeja de gel de UV transparente que permiten la identificación instantánea de las muestras (se corresponde a una placa de 96 pocillos) durante la visualización posterior al procesamiento
  • Gran rendimiento: Procese hasta 120 muestras (placa de 96 pocillos más 24 muestras de control y/o de marcador) en 30 minutos
  • Mejor reproducibilidad: Elimine la variabilidad causada por la desviación del pH del tampón de ejecución y la información de gradientes icónicos con la capacidad opcional de recirculación de tampón
  • Necesidades de tampón reducidas: El diseño de depósito compacto necesita menos tampón para cubrir el gel, lo que no solo reduce el consumo de tampón sino que además proporciona mayor control sobre los gradientes de voltaje y los tiempos de ejecución
  • Máxima flexibilidad: Totalmente compatible con una amplia gama de peines y accesorios para satisfacer todas sus necesidades de análisis en gel estándar y de alto rendimiento
  • La unidad de gel horizontal de alto rendimiento tiene capacidad para 120 muestras y puede solucionar cadenas de ADN de 50 a 1000 pares de bases en 30 minutos
Especificaciones
  • Dimensiones del gel: 15 x 15 cm
  • Volumen máximo de tampón: 1.2 l
  • Ajustes máximos de alimentación: 300 V, 200 mA, 60 W
  • Capacidad máxima de muestras: 120
  • Temperatura de funcionamiento máxima: C
  • Uso interior: de 4 a 40 °C
  • Humedad: hasta 80 %
  • Dimensiones de la unidad: 33.5 de L x 21.5 de An x 7 de Al cm
  • Certificaciones de seguridad: EN61010-1, CE

Aplicaciones:

Análisis de polimorfismo monocatenario (SSP)

Specifica

Specifica

SUBHT High Throughput Submarine Gel Unit
Gel Scoop
Videos
Documenti