Learn More
Hoefer™ Unidad de gel submarina de alto rendimiento SUBHT
Ideal for high throughput screening applications like single strand polymorphism (SSP) analysis following PCR
34.30€ - 761.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de gel submarina de alto rendimiento SUBHT |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12625826
|
Hoefer™
SUBHT-UT |
Bandeja de ensayo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12675816
|
Hoefer™
SUBHT-CS |
Tira de carga de color |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12655816
|
Hoefer™
SUBHT |
Unidad de gel submarino de alto rendimiento |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12615826
|
Hoefer™
SUBHT-TANK |
Conjunto de cámara de tampón |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12655826
|
Hoefer™
SUB-SG |
Junta de silicona |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12665816
|
Hoefer™
SUBHT-CG |
Puerta de fundición |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12635826
|
Hoefer™
SUB-LEAD |
Cable de alta tensión de repuesto |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12695816
|
Hoefer™
SUBHT-LID |
Tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12605826
|
Hoefer™
SUBHT-LUT |
Bandeja de ensayo etiquetada |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Carga rápida y sin errores: cargue una placa completa de 96 pocillos mediante el uso de una micropipeta multicanal
- Análisis simplificado: Etiquetas fluorescentes para cada muestra impresas en una bandeja de gel de UV transparente que permiten la identificación instantánea de las muestras (se corresponde a una placa de 96 pocillos) durante la visualización posterior al procesamiento
- Gran rendimiento: Procese hasta 120 muestras (placa de 96 pocillos más 24 muestras de control y/o de marcador) en 30 minutos
- Mejor reproducibilidad: Elimine la variabilidad causada por la desviación del pH del tampón de ejecución y la información de gradientes icónicos con la capacidad opcional de recirculación de tampón
- Necesidades de tampón reducidas: El diseño de depósito compacto necesita menos tampón para cubrir el gel, lo que no solo reduce el consumo de tampón sino que además proporciona mayor control sobre los gradientes de voltaje y los tiempos de ejecución
- Máxima flexibilidad: Totalmente compatible con una amplia gama de peines y accesorios para satisfacer todas sus necesidades de análisis en gel estándar y de alto rendimiento
- La unidad de gel horizontal de alto rendimiento tiene capacidad para 120 muestras y puede solucionar cadenas de ADN de 50 a 1000 pares de bases en 30 minutos
- Dimensiones del gel: 15 x 15 cm
- Volumen máximo de tampón: 1.2 l
- Ajustes máximos de alimentación: 300 V, 200 mA, 60 W
- Capacidad máxima de muestras: 120
- Temperatura de funcionamiento máxima: C
- Uso interior: de 4 a 40 °C
- Humedad: hasta 80 %
- Dimensiones de la unidad: 33.5 de L x 21.5 de An x 7 de Al cm
- Certificaciones de seguridad: EN61010-1, CE
Aplicaciones:
Análisis de polimorfismo monocatenario (SSP)
Especificaciones
Unidad de gel submarina de alto rendimiento SUBHT |