missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hoefer™ SUB6 Mini Submarine Combs

Accessories for SUB6 Mini Submarine

Marca:  Hoefer™ SUB6-C1-8

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12645806

  • 62.80€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

0.1cm
Comb
8
0.45cm
0.5cm
SUB6 mini submarine
20μL
Videos
Documentos