Learn More
Hoefer™ SUB6 Mini Submarine Combs
Accessories for SUB6 Mini Submarine
Marca:  Hoefer™ SUB6-C1-16
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12635806
  • 52.30€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
0.5 cm
0.1 cm
0.22 cm
Comb
16
10 μL
SUB6 Mini Submarine