missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hoefer™ SUB6 Mini Submarine Combs
Accessories for SUB6 Mini Submarine
Marca: Hoefer™ SUB6-C1-12MC
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Oscila entre 8, 12 y 16 pocillos
- 1, 1,5 y 2 mm de grosor
- Anchura de pocillos de 2,2, 2,5 y 4,5 mm
- Mini. Volumen de muestra máx. de 10 a 40 μl
Especificaciones
Submarino SUB6 Mini | |
12 | |
0,1 cm | |
0,09 in | |
0,19 in |
Peine | |
0,03 in | |
11 μl | |
0,25 cm | |
0,5 cm |