Learn More
Hoefer™ SUB6 Mini Submarine Combs
Accessories for SUB6 Mini Submarine
Marca:  Hoefer™ SUB6-C1.5-16
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12605806
  • 62.80€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
0.15cm
Comb
16
0.22cm
0.5cm
SUB6 mini submarine
15μL