Learn More
Hoefer™ SUB6 Mini Submarine Combs
Accessories for SUB6 Mini Submarine
52.30€
Especificaciones
Profundidad del platillo (métrico) 0.5 cm
Para utilizar con (equipo) SUB6 Mini Submarine
Tipo Comb
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Grosor (métrico) N.° de pocillos Anchura del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Grosor (métrico) N.° de pocillos Anchura del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12635806 Ver documentos Hoefer™
SUB6-C1-16
0.1 cm 16 0.22 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-08-2020
Añadir a la cesta
12625806 Ver documentos Hoefer™
SUB6-C1-12MC
0.1 cm 12 0.25 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-08-2020
Añadir a la cesta
12695796 Ver documentos Hoefer™
SUB6-C1.5-12MC
0.15 cm 12 0.25 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-08-2020
Añadir a la cesta
12605806 Ver documentos Hoefer™
SUB6-C1.5-16
0.15 cm 16 0.22 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-08-2020
Añadir a la cesta
12655806 Ver documentos Hoefer™
SUB6-C2-12MC
0.2 cm 16 0.25 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-08-2020
Añadir a la cesta
12615806 Ver documentos Hoefer™
SUB6-C1.5-8
0.15 cm 8 0.45 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-08-2020
Añadir a la cesta
12665806 Ver documentos Hoefer™
SUB6-C2-16
0.2 cm 16 0.22 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-08-2020
Añadir a la cesta
12645806 Ver documentos Hoefer™
SUB6-C1-8
0.1 cm 8 0.45 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-08-2020
Añadir a la cesta
12675806 Ver documentos Hoefer™
SUB6-C2-8
0.2 cm 8 0.45 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
0.5 cm
SUB6 Mini Submarine
Comb