Learn More
Hoefer™ SUB6 Mini Submarine Combs
Accessories for SUB6 Mini Submarine
Marca:  Hoefer™ SUB6-C1.5-12MC
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12695796
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Oscila entre 8, 12 y 16 pocillos
  • 1, 1,5 y 2 mm de grosor
  • Anchura de pocillos de 2,2, 2,5 y 4,5 mm
  • Mini. Volumen de muestra máx. de 10 a 40 μl
Especificaciones
Especificaciones
Submarino SUB6 Mini
12
0,15 cm
0,09 in
0,19 in
Peine
0,05 in
17 μl
0,25 cm
0,5 cm