Learn More
Hoefer™ SUB6 Mini Submarine Combs
Accessories for SUB6 Mini Submarine
Marca:  Hoefer™ SUB6-C2-8
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12675806
  • 54.53€ / cada uno
Envío estimado: 19-08-2021
Especificaciones
0,19 in
Submarino mini SUB6
8
0,2 cm
0,17 in
0,5 cm
Peine
0,07 in
40 μl
0,45 cm