Learn More
Hoefer™ SUB20 Maxi-Standard and SUB20C Maxi-Cooled Submarine Combs
Accessories for SUB20 Maxi-Standard and SUB20C Maxi-Cooled Submarines
Marca:  Hoefer™ SUB20-C1.5-28
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12695766
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Oscila entre 16, 20, 28 y 40 pocillos
  • 1, 1,5 y 2 mm de grosor
  • Anchura de pocillos de 3, 5, 7 y 8,5 mm
  • Mín. Volumen de muestra máx. de 13 a 75 μl
Especificaciones
Especificaciones
Submarino SUB20 Maxi Standard y SUB20C Maxi Cooled
28
0,15 cm
0,19 in
0,19 in
Peine
0,05 in
30 μl
0,5 cm
0,5 cm