Learn More
Hoefer™ Peines submarinos estándar SUB15
Accesorios para submarino estándar SUB15
Marca:  Hoefer™ SUB15-C1.5-25
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12635756
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Oscila entre 10, 16, 20, 25 y 30 pocillos
  • 1, 1,5 y 2 mm de grosor
  • Ancho de pocillos de 2,5 a 12,8 mm
  • Mín. Volumen de muestra máx. de 12 a 128 μl
Especificaciones
Especificaciones
Submarino estándar SUB15
25
0,15 cm
0,13 in
0,19 in
Peine
0,05 in
25 μl
0,35 cm
0,5 cm