Learn More
Hoefer™ Peines submarinos estándar SUB15
Accesorios para submarino estándar SUB15
Marca:  Hoefer™ SUB15-C1-20
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12665756
  • 56.81€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
0.5 cm
0.1 cm
0.59 cm
Comb
20
29 μl
SUB15 Standard Submarine