Learn More
Hoefer™ Peines submarinos estándar SUB15
Accesorios para submarino estándar SUB15
Marke: Hoefer™ SUB15-C1-16MC
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Beschreibung
- Oscila entre 10, 16, 20, 25 y 30 pocillos
- 1, 1,5 y 2 mm de grosor
- Ancho de pocillos de 2,5 a 12,8 mm
- Mín. Volumen de muestra máx. de 12 a 128 μl
Spezifikation
Submarino estándar SUB15 | |
16 | |
0,1 cm | |
0,25 in | |
0,19 in |
Peine | |
0,03 in | |
32 μl | |
0,64 cm | |
0,5 cm |