missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs

Accessories for SUB13 Midi Submarine

Marca:  Hoefer™ SUB13-C1.5-16

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12635736

  • 54.10€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

0.15cm
Comb
16
0.55cm
0.5cm
SUB13 midi submarine gel electrophoresis unit
35μL
Videos
Documentos