Learn More
Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs
Accessories for SUB13 Midi Submarine
Marca:  Hoefer™ SUB13-C2-10
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12635746
  • 52.30€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
0.5 cm
0.2 cm
0.95 cm
Comb
10
85 μL
SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit