Learn More
Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs
Accessories for SUB13 Midi Submarine
Marca:  Hoefer™ SUB13-C1-24
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12615746
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Oscila entre 10, 12, 16, 20, 24 y 28 pocillos
  • 1, 1,5 y 2 mm de grosor
  • Anchura de pocillos de 3 a 9,5 mm
  • Volumen de muestra mín. de 13 y máx. de 85 μl
Especificaciones
Especificaciones
Unidad submarina de electroforesis en gel SUB13 Midi
24
0,1 cm
0,11 in
0,19 in
Peine
0,03 in
13 μl
0,3 cm
0,5 cm