Learn More
Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs
Accessories for SUB13 Midi Submarine
Marca:  Hoefer™ SUB13-C2-28MC
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12685746
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Oscila entre 10, 12, 16, 20, 24 y 28 pocillos
  • 1, 1,5 y 2 mm de grosor
  • Anchura de pocillos de 3 a 9,5 mm
  • Volumen de muestra mín. de 13 y máx. de 85 μl
Especificaciones
Especificaciones
Unidad submarina de electroforesis en gel SUB13 Midi
28
0,2 cm
0,11 in
0,19 in
Peine
0,07 in
25 μl
0,3 cm
0,5 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers