missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hoefer™ SUB10 Mini-Plus Submarine Combs

Accessories for SUB10 Mini-Plus Submarine

Marca:  Hoefer™ SUB10-C1-10MC

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12675716

  • 54.10€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

0.1cm
Comb
10
0.7cm
0.5cm
SUB10 mini plus submarine unit
30μL
Videos
Documentos