Learn More
Hoefer™ SUB10 Mini-Plus Submarine Combs
Accessories for SUB10 Mini-Plus Submarine
77.55€ - 81.15€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad submarina SUB10 Mini-Plus
Tipo Peine
Fondo de la cubeta (imperial) 0,19 in
Fondo de la cubeta (métrico) 0,5 cm
Ver más especificaciones
Productos 15
Código de producto Marca Grosor (imperial) Grosor (métrico) N.° de pocillos Anchura del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Grosor (imperial) Grosor (métrico) N.° de pocillos Anchura del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12685716
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C1-12
0,04 in 0,1 cm 12 0,55 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12655716
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C1.5-20MC
0,05 in 0,15 cm 20 0,3 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12625726
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C2-10MC
0,07 in 0,2 cm 10 0,7 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12665716
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C1.5-8
0,05 in 0,15 cm 8 0,9 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12645726
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C2-20MC
0,07 in 0,2 cm 20 0,3 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12645716
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C1.5-16
0,05 in 0,15 cm 16 0,36 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12615726
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C1-8
0,04 in 0,1 cm 8 0,9 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12635716
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C1.5-12
0,05 in 0,15 cm 12 0,55 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12635726
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C2-16
0,07 in 0,2 cm 16 0,36 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11915408
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C2-12
0,07 in 0,2 cm 12 0,55 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12625716
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C1.5-10MC
0,05 in 0,15 cm 10 0,7 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12605726
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C1-20MC
0,03 in 0,1 cm 20 0,3 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12655726
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C2-8
0,07 in 0,2 cm 8 0,9 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12695716
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C1-16
0,04 in 0,1 cm 16 0,36 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12675716
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
SUB10-C1-10MC
0,04 in 0,1 cm 10 0,7 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Ranges from 8, 10, 12, 16 and 20
  • 1, 1.5 and 2 mm Thickness
  • Size ranges from 3 to 9 mm Well Width
  • Min. 12, max. 80 μL Sample Volume
Especificaciones
Especificaciones
Unidad submarina SUB10 Mini-Plus
Peine
0,19 in
0,5 cm