Learn More
Hoefer™ SUB10 Mini-Plus Submarine Combs
Accessories for SUB10 Mini-Plus Submarine
Marca:  Hoefer™ SUB10-C2-20MC
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12645726
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Oscila entre 8, 10, 12, 16 y 20
  • 1, 1,5 y 2 mm de grosor
  • Anchura de pocillos con un intervalo de tamaños de 3 a 9 mm
  • Mín. Volumen de muestra máx. de 12 a 80 μl
Especificaciones
Especificaciones
Unidad submarina SUB10 Mini-Plus
20
0,2 cm
0,11 in
0,19 in
Peine
0,07 in
25 μl
0,3 cm
0,5 cm