Learn More
Hoefer™ SUB10 Mini-Plus Submarine Combs
Accessories for SUB10 Mini-Plus Submarine
Marca: Hoefer™ SUB10-C1.5-12
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Oscila entre 8, 10, 12, 16 y 20
- 1, 1,5 y 2 mm de grosor
- Anchura de pocillos con un intervalo de tamaños de 3 a 9 mm
- Mín. Volumen de muestra máx. de 12 a 80 μl
Especificaciones
Unidad submarina SUB10 Mini-Plus | |
12 | |
0,15 cm | |
0,21 in | |
0,19 in |
Peine | |
0,05 in | |
35 μl | |
0,55 cm | |
0,5 cm |